重要文件
UC283
Sigma-Aldrich
7-Hydroxycoumarin sulfate potassium salt
≥95% (HPLC)
同義詞:
2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl-sulfate potassium salt, 7-Sulfooxy-2-oxo-2H-1-benzopyran potassium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H5KO6S
分子量::
280.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161501
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
顏色
white to off-white
mp
204-205 °C
溶解度
H2O: soluble
methanol: soluble
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
[K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O6S.K/c10-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)14-9)15-16(11,12)13;/h1-5H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
SVUZPRLQAASRKC-UHFFFAOYSA-M
應用
Coumarin phase II metabolite.
The product can be used for the assay of coumarin metabolites.
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
準備報告
7-Hydroxycoumarin sulfate potassium salt is soluble in water and methanol.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)