Merck
跳轉至
U3003
尿核甙
powder, BioReagent, suitable for cell culture
同義詞:
尿苷, 尿嘧啶-1-β-D-呋喃核糖苷
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
給您/庫存單位供貨能力價格
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C9H12N2O6
CAS 編號:
分子量::
244.20
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-407-5
Beilstein/REAXYS Number:
754902
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
163-167 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
Gene Information
mouse ... Uck1(22245)
General description
尿苷是一种尿嘧啶核苷,对RNA序列具有特异性。尿苷存在于血液、精液和脑脊液中。尿苷是在生物体中从头和挽救途径合成核苷酸的底物。
Application
尿苷已用于:
  • 用作大鼠背根神经节(DRG)神经元培养物中施旺细胞增殖的抑制剂
  • 用作表皮细胞培养的培养基补充剂
  • 用作神经元培养的5-氟-2′-脱氧尿苷储备液组分
Biochem/physiol Actions
单磷酸尿苷对于蛋白质糖基化、多糖生物合成和脂质代谢至关重要。建议口服尿苷治疗异嗜红细胞增多症和癫痫性脑病。尿苷具有许多生物学功能,例如治疗干眼症、调节神经系统并促进生殖。高水平的尿苷可诱导胰岛素抵抗。
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 1
本產品
U6381U37501707114
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
mp
163-167 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 尿核甙
存儲類別/等級
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)