重要文件
TMO136102
Nunc® MicroWell 96 孔聚苯乙烯板
Nunclon® Delta, white, well volume (400 μL), case of 160 ea
同義詞:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, ELISA plates, fluorescence-based cell assay plates, immunoassay plates
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122102
NACRES:
NB.15
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polystyrene
white
無菌
sterile
特點
lid
pinchbar design
包裝
case of 160 ea
製造商/商標名
Nunc 136102
板長度 × 寬度
128 mm × 86 mm
尺寸
96 well
孔容積
(400 μL)
(96)
有效容積
250 μL
適合性
suitable for (fluorescence-based cell assays)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • 白板提供最大的反射、最小的自发荧光和自动发光
  • 在荧光分析中,黑色平板提供最小的背景和光散射
  • 无毒白色或黑色平板配有透明盖
  • 平底孔边缘凸起降低交叉污染风险
  • 低串扰
  • Nunclon ® Δ基于细胞的分析
  • 工作体积范围:50-250μl/孔
  • 适用于基于荧光的细胞分析
法律資訊
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)