重要文件
CLS3922
Corning® 96 孔板
96 well plate, polystyrene, High Bind, white flat bottom wells, non-sterile, white, 100/cs
同義詞:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
flat bottom wells white
polystyrene
white polystyrene plate
無菌
non-sterile
特點
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
包裝
case of 100
pack of 25
製造商/商標名
Corning 3922
尺寸
96 wells
孔容積
360 μL
孔有效容積
75-200 μL
顏色
white
適合性
suitable for (cell cuture)
結合類型
high binding surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • 白色微孔板增强发光信号,且具有低背景发光和荧光
  • 经专门设计可减少孔间交叉污染
  • 高结合表面能够结合培养基(>10kD)和具有离子基团和/或疏水区域的大生物分子
  • 结合能力为约 400 至 500ng IgG/cm2
  • 适用于免疫测定
  • 没有盖子,盖子单独提供
  • 总体积为 360μL;建议工作体积为 75 至 200μL
  • 符合标准微孔板封装和尺寸
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)