化驗
≥97% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)C(N)C(C)O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C55H82N14O16/c1-28(2)25-38(49(79)63-35(13-9-23-60-55(58)59)48(78)64-37(20-22-43(73)74)47(77)62-30(4)54(84)85)66-51(81)41-14-10-24-69(41)53(83)40(27-33-15-17-34(71)18-16-33)68-45(75)29(3)61-46(76)36(19-21-42(56)72)65-50(80)39(26-32-11-7-6-8-12-32)67-52(82)44(57)31(5)70/h6-8,11-12,15-18,28-31,35-41,44,70-71H,9-10,13-14,19-27,57H2,1-5H3,(H2,56,72)(H,61,76)(H,62,77)(H,63,79)(H,64,78)(H,65,80)(H,66,81)(H,67,82)(H,68,75)(H,73,74)(H,84,85)(H4,58,59,60)
InChI 密鑰
GNKMMPBLQYIPCI-UHFFFAOYSA-N
基底
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3