生物源
synthetic (organic
organic)
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)N2CCCC2C(O)=O
InChI
1S/C40H68N14O16/c1-20(31(61)50-24(17-55)35(65)51-25(18-56)34(64)49-22(8-2-3-11-41)37(67)54-14-6-10-28(54)39(69)70)47-36(66)27-9-5-13-53(27)38(68)26(19-57)52-33(63)23(15-30(59)60)48-29(58)16-46-32(62)21(42)7-4-12-45-40(43)44/h20-28,55-57H,2-19,41-42H2,1H3,(H,46,62)(H,47,66)(H,48,58)(H,49,64)(H,50,61)(H,51,65)(H,52,63)(H,59,60)(H,69,70)(H4,43,44,45)
InChI 密鑰
JMBLPSUDFRAOLU-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... FN1(2335)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Amino Acid Sequence
應用
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3