The extinction coefficient (E1%) of product T7063, Tryptase from human lung, is 30.3 when measured at 280 nm wavelength.
推薦產品
形狀
buffered aqueous solution
品質等級
比活性
≥5 units/mg protein
分子量
~135 kDa
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... TPSAB1(7177) , TPSB2(64499) , TPSD1(23430) , TPSG1(25823)
一般說明
生化/生理作用
由于过敏反应期间的脱粒反应,类胰蛋白酶从肥大细胞中释放出来。 此外,已经在各种组织中鉴定了几种类胰蛋白酶基因和等位基因(α,β,γ&δ),并在血液中循环。β类胰蛋白酶原被认为是血液中的构成循环形式。
类胰蛋白酶的生物学功能尚不清楚。 然而,据报道它催化补体C3的活化,将前溶血素转化为溶血素(MMP-3),并裂解纤维蛋白原,导致凝结潜力的丧失。 类胰蛋白酶还降解纤维连接蛋白、降钙素基因相关肽、血管活性肠肽、
和激肽原。
品質
物理性質
單位定義
外觀
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
客戶也查看了
-
What is the extinction coefficient (E1%) of product T7063, Tryptase from human lung?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.