重要文件
T6039
Sigma-Aldrich
石英数字计时器
Model T-7
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122411
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
尺寸
3 1/2 in. × 1 3/4 in. × 1/2 in.
電池電量
1.5 V button cell
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Display: 4 digits, 0.5 inch
Special features: 99 minute countdown timer with buzzer at end of countdown; memory recall function; magnet in back of unit
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1