重要文件
T3934
Sigma-Aldrich
TRI试剂®
LS, For processing fluid samples such as cell suspensions, CSF, and amniotic fluid.
同義詞:
TRI试剂® RNA 分离试剂
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
用途
0.75 mL sufficient for 0.25 mL fluid samples
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
TRI Reagent LS 是一种快速、方便的试剂,用于同时分离人、动物、植物、酵母、细菌和病毒来源的液体样本中的 RNA、DNA 和蛋白质。
方便的单步液相分离可同时分离 RNA、DNA 和蛋白质。该程序是 Chomczynski 和 Sacchi 报道的用于总 RNA 分离的单步方法的改良版,可快速有效地处理液体样本。TRI Reagent LS 在样品量或大或小的情况下表现良好,许多样品可以同时提取。
TRI 试剂 LS 是单相溶液中硫氰酸胍和苯酚的混合物。当生物样品与之匀浆或裂解后,加入氯仿或 1-溴-3-氯丙烷,混合物分为 3 相:含有 RNA 的水相、含有 DNA 的间期和含有蛋白质的有机相。然后在分离各相之后分离各组分。0.75 mL TRI Reagent LS 处理 0.25 mL 液体样本,如羊水。
这是在仅一小时内从新鲜样本中分离总 RNA 的最有效方法之一。该程序对于从 0.1-15kb 长度分离所有类型的 RNA 分子非常有效。所得 RNA 完整,很少或没有污染的 DNA 和蛋白质。
應用
TRI试剂®已被用于RNA提取。[1][2][3]
TRI试剂是对由Chomczynski开发的一步法总RNA分离试剂进行改良的一种版本。基于该试剂的RNA分离方法已被广泛用于和验证用于RNA应用。它是对来自人、动物、植物、酵母、细菌和病毒来源样本进行总RNA或RNA、DNA和蛋白同时分离的一种理想的快速、经济和高效的方法。
试剂已用于分离总 RNA。[4]所得 RNA 可用于RNHA印迹、mRNA 分离、 体外 翻译、RNase 保护分析、克隆和 PCR。
特點和優勢
  • 可轻松扩展的RNA分离
  • 可适用于多种来源:人、植物、酵母、细菌或病毒
  • 相对于传统的硫氰酸胍/氯化铯具有更高的产量
法律資訊
TRI Reagent is a registered trademark of Molecular Research Center, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
TGF beta Presence During IgE-dependent Sensitization Primes Mast Cells for Higher VEGF Production After Fc varepsilon RI Activation
Benitez-GJP, et al.
Open Allergy Journal, 2, 16-26 (2009)
Nicola Jeffery et al.
Cell & bioscience, 11(1), 144-144 (2021-07-25)
Beta cell identity changes occur in the islets of donors with diabetes, but the molecular basis of this remains unclear. Protecting residual functional beta cells from cell identity changes may be beneficial for patients with diabetes. A somatostatin-positive cell population
TGF Presence During IgE-dependent Sensitization Primes Mast Cells for Higher VEGF Production After Fc RI Activation
Garrido
Open Allergy Journal (2009)
Raul Y Sanchez David et al.
eLife, 5, e11275-e11275 (2016-03-25)
The RIG-I-like receptors (RLRs) play a major role in sensing RNA virus infection to initiate and modulate antiviral immunity. They interact with particular viral RNAs, most of them being still unknown. To decipher the viral RNA signature on RLRs during
Cyclic dinucleotides modulate induced type I IFN responses in innate immune cells by degradation of STING
Rueckert C, et al.
Faseb Journal (2017)
文章
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
簡單的 DNA/RNA 純化方法有助於從各種來源進行基因組分析,提高研究效率。