重要文件
T2605
Sigma-Aldrich
StableCell胰蛋白酶溶液
5X, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
同義詞:
胰蛋白酶-EDTA 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.78
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
無菌
sterile-filtered
產品線
BioReagent
濃度
5X
技術
cell culture | mammalian: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
该产品的典型用途是使贴壁细胞从培养表面脱落。使细胞从附着面脱落所需的胰蛋白酶浓度主要取决于细胞类型和培养阶段。
生化/生理作用
胰蛋白酶可切割赖氨酸和精氨酸残基的C端肽。如果酸性残基位于切割位点的两侧,则该反应的水解速度减慢,而如果脯氨酸残基位于切割位点的羧基侧,则不水解。胰蛋白酶活性的最佳pH为7-9。胰蛋白酶还可以切割氨基酸合成衍生物的酯键和酰胺键。将EDTA作为螯合剂添加到胰蛋白酶溶液中,可中和掩盖胰蛋白酶作用肽键的钙镁离子。去除这些离子可增加酶活性。
特點和優勢
StableCell 胰蛋白酶是一种温和的细胞分离溶液。在2-8°C下保存时,酶的活性可得以保留,我们的研究表明在室温下放置7周,其活性甚至可以保留>90%!
  • 节省时间 - 无需反复冻融
  • 节省空间 - 储存在2-8°C,节省冷冻空间
  • 无需分装
  • 最适合于您的细胞 - 在GMP环境下生产
成分
胰蛋白酶由含有223个氨基酸残基的单链多肽组成,由胰蛋白酶原在Lys - lle肽键处切去N-端六肽而得。这些氨基酸序列通过6个二硫键交联。这就是胰蛋白酶(即β-胰蛋白酶)的天然形式。BETA-胰蛋白酶可自溶,在Lys-Ser残基裂解,产生α-胰蛋白酶。胰蛋白酶是丝氨酸蛋白酶家族的成员。
準備報告
用浓度过高的胰蛋白酶长时间孵育细胞会破坏细胞膜并杀死细胞。将胰蛋白酶溶解或将其从浓缩液进行稀释应采用不含有Ca2+或Mg2+的缓冲盐溶液。
儲存和穩定性
到货后推荐的保存温度为2-8°C。在稳定性研究中,数据表明该产品在37°C下可保持≥90%的活性最多8周。
法律資訊
StableCell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Charles B Trelford et al.
Biology open, 9(11) (2020-11-11)
Transforming growth factor beta (TGFβ) promotes tumorigenesis by suppressing immune surveillance and inducing epithelial to mesenchymal transition (EMT). TGFβ may augment tumorigenesis by activating autophagy, which protects cancer cells from chemotherapy and promotes invasive and anti-apoptotic properties. Here, we assess
條款
StableCell™ Trypsin solutions are designed to perform cell detachment as standard trypsin solutions do, without the need to aliquot, freeze, and thaw. This saves significant time before passaging.
StableCell™ 胰島素溶液的設計目的是像標準胰島素溶液一樣進行細胞脫離,而不需要等分、冷凍和解凍。這可在傳代前節省大量時間。
相關內容
Discover our primary human intrahepatic biliary epithelial cells, also known as cholangiocytes. Explore our plating and maintenance media formulations and protocol for culture.