重要文件
T211850
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rMeU Phosphoramidite
同義詞:
5′-Dimethoxytrityl-3′-[(2-cyanoethyl)- (N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite- 2′-O-(2-methoxyethyl)-5-methyluridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C43H55N4O10P
CAS號碼:
分子量::
818.89
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (reversed phase HPLC)
≥99% (31P-NMR)
品質等級
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
DMT-2′O-MOE-rMeU Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)