重要文件
T1535
Sigma-Aldrich
Trizma® 盐酸盐 盐酸盐
≥99% (redox titration)
同義詞:
TRIS 盐酸盐, 三羟基甲基氨基甲烷 盐酸盐, 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐, 盐酸三甲胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS號碼:
分子量::
157.60
Beilstein:
3675235
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
化驗
≥99% (redox titration)
雜質
≤0.5% water (Karl Fischer)
有用的pH值範圍
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
溶解度
40 % (w/w), clear, colorless
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
吸收
≤0.05 at 290 at 40%
SMILES 字串
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI 密鑰
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
所有缓冲液的pH值都与温度和浓度有关。对于 Tris 缓冲液,温度每降低 1°C,pH 就会增加约 0.03 单位,每稀释 10 倍,pH 会降低 0.03-0.05 单位。对于一些精准的应用,请使用经过仔细校准的pH计和玻璃/甘汞组合电极。
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
P Ranjit et al.
Vascular pharmacology, 71, 102-107 (2015-04-15)
Research and routine laboratory assessment of clot integrity can be time consuming, expensive, and cannot be batched as it is generally performed in real time. To address these issues, we developed and validated a micro-titre based assay to quantify thrombogenesis