Merck
全部照片(4)
文件
T5941
Sigma-Aldrich
Trizma® 盐酸盐 盐酸盐
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0% (titration)
同義詞:
TRIS 盐酸盐, 三羟基甲基氨基甲烷 盐酸盐, 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐, 盐酸三甲胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS號碼:
分子量::
157.60
Beilstein:
3675235
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
品質等級
等級
BioPerformance Certified
化驗
≥99.0% (titration)
形狀
crystalline powder
技術
DNA purification: suitable
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
protein extraction: suitable
雜質
DNAse, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; RNAse and Protease, none detected
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
≤0.5% water (Karl Fischer)
顏色
white
有用的pH值範圍
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
溶解度
H2O: 667 mg/mL
密度
1.39 g/cm3 at 20—25 °C
1.40 g/cm3 at 20—25 °C
吸收
≤0.05 at 290 at 40%
適合性
suitable for electrophoresis
suitable for immunohistochemistry
suitable for molecular biology
應用
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
sample preparation
SMILES 字串
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI 密鑰
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Tris Hcl,又称三羟甲基氨基甲烷®盐酸盐,是一种广泛使用的酸性缓冲液,用于制备生理 pH 7.3 ~ 7.5 范围内的缓冲液。Tris Hcl 在 25°C 时的 pKa 为 8.08,pH 值范围为 7.0 至 9.0,与生物体的典型 pH 值相匹配。因此,Tris HCl 是用于各种生物学、细胞培养、生物化学和分子生物学应用的缓冲溶液的重要组成部分。值得注意的是,Tris 碱和 Tris 盐酸盐本身都不能提供足够的缓冲能力。因此,通常将它们组合在一起,在pH值范围为7到9的范围内创建缓冲液,以确保有效的pH控制。
Tris 缓冲液在蛋白质电泳和蛋白质印迹等技术中必不可少。在许多蛋白质印迹方案中,低离子强度 Tris 缓冲液用于蛋白质转移。转移持续时间取决于印迹装置和所研究肽的大小范围。基于 Tris 的缓冲液也常用于 SDS-PAGE 凝胶、运行缓冲液和印迹缓冲液。
此外,Tris 盐广泛用于 DNA 琼脂糖电泳,特别是在制备缓冲液,如 TAE(Tris 醋酸盐/EDTA)和TBE(Tris 硼酸盐/EDTA)。这些缓冲液在各种应用中发挥着关键作用,包括生物化学、蛋白质纯化和电泳。Tris Hcl 应用广泛,对于维持生物系统的pH值和确保生化、细胞培养和分子生物学技术的最佳性能不可或缺。
應用
三羧酸盐已用作
  • 免疫组织化学分析中的冲洗缓冲液 (1)
  • 在涉及凝胶电泳和生物层干涉测量的生化研究中,作为还原样品缓冲液、裂解缓冲液和洗脱缓冲液的组成部分 (2)
特點和優勢
  • 适用于分子生物学和细胞培养
  • 可用作电泳和蛋白质分离中的缓冲剂组分
  • 经过测试,确定内毒素和总需氧微生物计数
  • 不含 DNase, NICKase、RNase 和蛋白酶
  • 经过测试,确认低水平的重金属污染,确保各种应用的适用性
  • 有效缓冲 7-9 (25 °C),pKa为 8.1 (25 °C)
  • 极易溶于水
包裝
T5941-1KT:
每个试剂盒包含 3 x 100G 样品,每份样品都有唯一的制造商批号。
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
所有缓冲液的pH值都与温度和浓度有关。对于 Tris 缓冲液,温度每降低 1°C,pH 就会增加约 0.03 单位,每稀释 10 倍,pH 会降低 0.03-0.05 单位。对于一些精准的应用,请使用经过仔细校准的pH计和玻璃/甘汞组合电极。
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Preparation of extracts from prokaryotes.
M Cull et al.
Methods in enzymology, 182, 147-153 (1990-01-01)
Alexandar Iliev et al.
Acta histochemica, 121(1), 16-28 (2018-10-20)
The hypertrophy of the cardiac muscle is one of the most significant maladaptive mechanisms activated in response to increased workload. It is associated with histological and ultrastructural alterations, changes in the quantitative parameters and the expression of different enzymes. While
Nadine Schrode et al.
Nature genetics, 51(10), 1475-1485 (2019-09-25)
The mechanisms by which common risk variants of small effect interact to contribute to complex genetic disorders are unclear. Here, we apply a genetic approach, using isogenic human induced pluripotent stem cells, to evaluate the effects of schizophrenia (SZ)-associated common
Le P Ngo et al.
Nucleic acids research, 48(3), e13-e13 (2019-12-12)
Genotoxicity testing is critical for predicting adverse effects of pharmaceutical, industrial, and environmental chemicals. The alkaline comet assay is an established method for detecting DNA strand breaks, however, the assay does not detect potentially carcinogenic bulky adducts that can arise
Steve D Knutson et al.
Current protocols in chemical biology, 12(2), e82-e82 (2020-05-30)
Adenosine to-inosine (A-to-I) RNA editing is a conserved post-transcriptional modification that is critical for a variety of cellular processes. A-to-I editing is widespread in nearly all types of RNA, directly imparting significant global changes in cellular function and behavior. Dysfunctional
條款
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
相關內容
Selection of Poly(A)+ RNA by Oligo(dT)-Cellulose Chromatography
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry. This is a protocol describing how to perform in situ hybridization on whole mouse embryos. Here we describe the hybridization procedure, and the localization of the DIG-labeled RNA using a conjugate of anti-DIG Fab antibody and calf intestinal alkaline phosphatase. Enzyme activity of the reporter is detected by a color reaction, resulting in the formation of a water-insoluble purple/blue precipitate. Manipulating the Mouse Embryo - Third Edition