Currently, there are no salt forms of this compound available.
推薦產品
ligand
thalidomide
化驗
≥98%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: ligand
顏色
white
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
起源
Celgene
SMILES 字串
O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
InChI 密鑰
UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CRBN(51185) , CUL4A(8451) , DDB1(1642) , LITAF(9516) , RBX1(9978) , TNF(7124)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
生化/生理作用
準備報告
應用
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
客戶也查看了
文章
Effective in key synthesis reactions like Knoevenagel condensation, thalidomide synthesis, and Suzuki coupling for sustainable chemical transformations.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC-
해당 제품 salt form 이 어떻게 되나요?
1 answer-