化驗
≥98% (TLC)
形狀
liquid
濃度
1 mg/mL in chloroform/methanol (2:1)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)NC(=O)CCCCCCCCCCCNc1c(cc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)N(=O)=O
InChI
1S/C41H74N6O12P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-21-24-27-39(48)36(34-59-60(56,57)58-31-30-47(2,3)4)43-40(49)28-25-22-19-16-14-17-20-23-26-29-42-41-37(45(52)53)32-35(44(50)51)33-38(41)46(54)55/h24,27,32-33,36,39,42,48H,5-23,25-26,28-31,34H2,1-4H3,(H,43,49)(H,56,57)/b27-24+
InChI 密鑰
ZAKSUDRQGDIXGH-SOYKGTTHSA-N
應用
生化/生理作用
基底
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup