化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
分子量
25 kDa
包裝
pkg of 100 μg
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... CTRC(11330)
一般說明
来自人胰腺的胰凝乳蛋白酶是一种丝氨酸肽酶,其具有241 个氨基酸残基,包含通过二硫键连接的三条多肽链(A 链-13 残基、B 链-131 残基和 C 链-97 残基)。它被胰腺分泌为无活性的胰凝乳蛋白酶原C。该酶的分子量为25kDa。pI 是 8.75。
生化/生理作用
来自人胰腺的胰凝乳蛋白酶可选择性地水解酪氨酸、苯丙氨酸、色氨酸和亮氨酸的C端侧的肽键。该基因的功能丧失突变与慢性胰腺炎的风险增加有关。它对亮氨酰肽键具有高活性。该酶可充当羧肽酶A1和A2的共激活因子。
外觀
冻干为无盐固体形式。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Mesotrypsin Signature Mutation in a Chymotrypsin C (CTRC) Variant Associated with Chronic Pancreatitis.
The Journal of Biological Chemistry, 290(28), 17282-17292 (2015)