化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
分子量
58 kDa
包裝
pkg of 100 μg
pkg of 500 μg
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... SERPINC1(462)
一般說明
SerpinC1 又称抗凝血酶 III (AT III),是丝氨酸蛋白酶抑制剂超家族的一员。该基因定位于人类 1 号染色体。SerpinC1 是一种糖蛋白,具有 3 个 β-表和 9 个 α-螺旋。该蛋白具有活性站点区域和肝素结合站点。
生化/生理作用
SerpinC1 又称抗凝血酶 III (AT III),已被发现是弥散性血管内凝血 (DIC) 的标志物,对脓毒症患者有预后意义。 肝脏合成的抗凝血酶 III 是血凝蛋白酶的主要血浆丝氨酸蛋白酶抑制剂,通过形成共价连接复合物抑制凝血酶和其他因子如 Xa。因此,它是最重要的凝血抑制剂之一,也是肝素治疗操作的基础酶。存在肝素和其他糖胺聚糖时,AT III 的抑制活性显著增加。抗凝血酶 III 介导促进前列腺素释放,前列腺素是白细胞活化和许多促炎细胞因子下调的抑制剂。除抗凝机制外,还具有抗炎属性。AT III 的缺乏或功能异常可能导致血栓栓塞性疾病的风险增加,如深静脉血栓形成和肺栓塞。此外,据报道,AT III 可通过抑制 NF(核因子)-κ 改变或影响炎症过程B 活化或肌动蛋白聚合。在 15 mg/100 mL 正常血清中发现。由于在凝血过程中与凝血酶复合,在血浆中发现的水平高于血清。临床上,水平降低提示高凝状态。 减少抗凝血酶 III 的水平可增强肾缺血/再灌注损伤的严重程度。
外觀
从含 150 mM NaCl 的 50 mM Tris-HCl (pH 8.0) 冻干。
重構
在水或水性缓冲液中
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
客戶也查看了
Laboratory tests for antithrombin deficiency.
American Journal of Hematology, 85, 947-950 (2010)
Plasma antithrombin III and thrombin generation time: correlation with hemoglobin A1 and fasting serum glucose in young diabetic women.
Diabetes Care, 3, 655-658 (1980)
Antithrombin III supplementation in severe sepsis: beneficial effects on organ dysfunction.
Shock, 8, 328-334 (1997)
Antithrombin III inhibits nuclear factor kappaB activation in human monocytes and vascular endothelial cells.
Blood, 99, 4015-4020 (2002)
Kidney international, 88(4), 796-803 (2015-06-25)
Antithrombin III, encoded by SerpinC1, is a major anti-coagulation molecule in vivo and has anti-inflammatory effects. We found that patients with low antithrombin III activities presented a higher risk of developing acute kidney injury after cardiac surgery. To study this