化驗
≥98% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized powder
分子量
9.7 kDa
包裝
pkg of 10 and 50 μg
雜質
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... NEFA(4925)
一般說明
Nesfatin-1 是在前体蛋白 Nucleobindin2(NUCB2)N 端区域编码的代谢多肽。Nesfatin-1 最初被鉴定为一种下丘脑神经肽,它也在脑的其他区域,以及胰岛 β 细胞、胃内分泌细胞和脂肪细胞中表达。Nesfatin-1 抑制食物摄入,并能以不依赖瘦蛋白的方式调节能量代谢。重组人 Nesfatin-1 是一种 9.7 kDa 蛋白,含有 82 个氨基酸残基。
外觀
已通过0.2 微米滤器进行无菌过滤。从0.1%TFA中冻干获得。
重構
打开样品瓶之前需离心。用水配制成浓度为0.1-1.0 mg/mL的溶液。不可涡旋。该溶液可在2-8°C下储存长达1周。为了延长储存时间,建议可在含有载体蛋白(如0.1% BSA)的缓冲液中进行进一步的稀释,并分装冻存在-20°C至-80°C。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3