重要文件
9088-HK
Sigma-Aldrich
胃饥饿素
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
暫時無法取得訂價和供貨情況
共軛
125Iodine
品質等級
標籤
125Iodine labeled
NCBI登錄號
UniProt登錄號
一般說明
放射性:<1.5 μCi
这些碘化激素经HPLC纯化,每月新鲜制备。
應用
研究类别
全部
适当标记水合缓冲液(如果试剂盒更换或选择的检测缓冲液)
儲存和穩定性
2–8 °C
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1