重要文件
SRP0672
Sigma-Aldrich
IDO2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
同義詞:
3-dioxygenase 2, IDO, IDO-2, Indoleamine 2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.26
暫時無法取得訂價和供貨情況
重組細胞
expressed in E. coli
形狀
frozen liquid
分子量
46 kDa
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... IDO2(169355)
一般說明
Human IDO2, also known as Indoleamine 2,3-dioxygenase 2, GenBank Accession No. NM_194294, a.a. 15-420(end) with an N-terminal His-tag, expressed in the presence of hemin in an E. coli cell expression system. MW = 46 kDa.
外觀
Aqueous solution
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)