重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
形狀
frozen liquid
分子量
58.2 kDa
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... MAOA(4128)
一般說明
Human monoamine oxidase A (MAOA), GenBank Accession No. NM_000240, a.a. 2-497, with N-terminal His-tag and N-terminal FLAG-tag, MW = 58.2 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
外觀
Aqueous solution
法律資訊
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1