重要文件
SRE0049
Sigma-Aldrich
脂肪酶 来源于猪胰腺
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥20,000 units/mg protein, lyophilized powder
同義詞:
PPL, 三酰基甘油脂肪酶, 三酰基甘油酰基水解酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
品質等級
形狀
lyophilized powder
比活性
≥20,000 units/mg protein
成份
Protein, 40-70% biuret
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI 密鑰
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
脂肪酶在工业上用于拆分手性化合物和生物柴油的酯交换生产。
生化/生理作用
脂肪酶可催化水溶液中酯的水解和非水溶液中酯的合成。它们通过水解聚对苯二甲酸乙二酯中的酯键,产生羟基和羧基。
脂肪酶可催化三酰甘油的水解,生成甘油和游离脂肪酸。
脂肪酶是由多种组织产生的水解酶。这种酶催化三酰甘油水解生成甘油和游离脂肪酸,后者是脂蛋白甘油三酯从循环中排除的限速酶。与某些代谢性疾病有关,包括肥胖和家族性混合型高脂血症。
單位定義
一个酶活性单位是指在pH 7.7、温度37 °C条件下,以橄榄油为底物,在1小时内水解甘油三酸酯而释放1.0微当量的脂肪酸所需的酶量。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Lipoprotein lipase.
Eckel R H
The New England Journal of Medicine, 320(16), 1060-1068 (1989)
8th International Symposium on Atherosclerosis., 265-267 (1989)