文件
SML3909
Sigma-Aldrich
SGC-CK2-2
≥98% (HPLC)
同義詞:
5-(Benzylamino)pyrimido[4,5-c]quinoline-8-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H14N4O2
CAS號碼:
分子量::
330.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
SGC-CK2-2 is a highly potent and selective casein kinase 2 (CK2, CKII) inhibitor (IC50 = 3 nM/CK2α and <1 nM/CK2α by enzyme assay; CK2α/CK2α′ IC50 = 920/200 nM by cellular NanoBRET; genomewide by DiscoverX scanMAX panel at 1 μM). SGC-CK2-2 effectively inhibits CK2 downstream signaling in MDA-MB-231 cells (AKT pS129 IC50 ~5 μM post 24h) without cytotoxicity (up to 10 μM & 48h).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Discovery of a Potent and Selective Naphthyridine-Based Chemical Probe for Casein Kinase 2
ACS Medicinal Chemistry Letters, 14(4), 432-441 (2023)