重要文件
SML2576
Sigma-Aldrich
Neramexane hydrochloride
≥95% (HPLC)
同義詞:
1,3,3,5,5-Pentamethylcyclohexanamine hydrochloride, 1-Amino-1,3,3,5,5-pentamethylcyclohexane hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H23N · xHCl
CAS號碼:
分子量::
169.31 (free base basis)
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC1(CC(CC(C1)(C)C)(C)C)C
InChI
1S/C11H23N/c1-9(2)6-10(3,4)8-11(5,12)7-9/h6-8,12H2,1-5H3
InChI 密鑰
OGZQTTHDGQBLBT-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
NMDA receptor antagonist
Neramexane is a potent NMDA antagonist that exhibits neuroprotective effects.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)