重要文件
SML1970
Sigma-Aldrich
PKUMDL-WQ-2101
≥98% (HPLC)
同義詞:
2,4-二羟基苯甲酸2-[((2-羟基-5-硝基苯基)亚甲基]酰肼
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H11N3O6
CAS號碼:
分子量::
317.25
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
light yellow to dark orange
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
PKUMDL-WQ-2101是磷酸甘油脱氢酶(PHGDH)的一种有效且选择性的非NAD竞争性变构抑制剂,可选择性抑制癌细胞中丝氨酸的合成。PKUMDL-WQ-2101可结合变构位点I,该位点位于活动位点附近。PKUMDL-WQ-2101可抑制MDA-MB-468异种移植物在小鼠中的肿瘤生长。
磷酸甘油酸脱氢酶(PHGDH)的有效和选择性非NAD+竞争性变构抑制剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)