重要文件
SML1920
Sigma-Aldrich
ML364
≥98% (HPLC)
同義詞:
2-[[[(4-甲基苯基)磺酰基]氨基] -N-(4-苯基-2-噻唑基)-4-(三氟甲基)-苯甲酰胺, 2-(4-甲基苯基磺酰胺基)-N-(4-苯基噻唑-2-基)-4-(三氟甲基)苯甲酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H18F3N3O3S2
CAS號碼:
分子量::
517.54
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)C(=O)Nc3[s]cc(n3)c4ccccc4)N[S](=O)(=O)c2ccc(cc2)C
InChI 密鑰
QZUGMNXETPARLI-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
ML364 是去泛素酶 USP2 的高效特异性抑制剂,可在 HCT116 大肠癌细胞中诱导细胞周期蛋白 D1 降解,随后引起细胞周期停滞和凋亡。ML364 还抑制同源重组(HR)介导的 DNA 修复。
去泛素酶 USP2 的有效抑制剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mindy I Davis et al.
The Journal of biological chemistry, 291(47), 24628-24640 (2016-09-30)
Deubiquitinases are important components of the protein degradation regulatory network. We report the discovery of ML364, a small molecule inhibitor of the deubiquitinase USP2 and its use to interrogate the biology of USP2 and its putative substrate cyclin D1. ML364