重要文件
SML1628
Sigma-Aldrich
LMT-28
≥98% (HPLC)
同義詞:
(4S)-3-[(2S,3S)-3-羟基-2-甲基-4-亚甲基-1-氧羰基] -4-(1-甲基乙基)-2-恶唑烷酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H29NO4
CAS號碼:
分子量::
311.42
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
oil
顏色
colorless to light yellow, oil
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)[C@H](N1C([C@@H](C)[C@H](O)C(CCCCC)=C)=O)COC1=O
InChI
1S/C17H29NO4/c1-6-7-8-9-12(4)15(19)13(5)16(20)18-14(11(2)3)10-22-17(18)21/h11,13-15,19H,4,6-10H2,1-3,5H3/t13-,14+,15+/m0/s1
InChI 密鑰
UDXWSYOXIRPYFK-RRFJBIMHSA-N
生化/生理作用
LMT-28是一种IL-6拮抗剂,可靶向IL-6受体β亚基,糖蛋白130(gp130)。
LMT-28是一种IL-6拮抗剂,可靶向IL-6受体β亚基,糖蛋白130(gp130)。它与gp130的结合会导致对IL-6激活的抑制,并下调p-STAT3的水平。 LMT-28被证明可以刺激STAT3和JAK2蛋白的磷酸化。 Il-6失调与炎症和癌症有关。 LMT-28对IL-6依赖的TF-1细胞增殖具有抑制活性,并且对胰腺炎具有治疗作用。
LMT-28是恶唑烷酮的一种衍生物。它可抑制通过白介素6(IL-6)刺激的信号转导子和转录激活子3(STAT3)的激活。口服LMT-28可减轻小鼠病理模型中胶原蛋白刺激的关节炎和急性胰腺炎。[1]
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A Novel Small-Molecule Inhibitor Targeting the IL-6 Receptor β Subunit, Glycoprotein 130.
Hong SS, et al.
Journal of Immunology, 195(1), 45-237 (2015)
Mónica Romera-Hernández et al.
Cell reports, 30(1), 37-45 (2020-01-09)
Tissue repair requires temporal control of progenitor cell proliferation and differentiation to replenish damaged cells. In response to acute insult, group 3 innate lymphoid cells (ILC3s) regulate intestinal stem cell maintenance and subsequent tissue repair. ILC3-derived IL-22 is important for