SML1218
Pheophorbide-a
≥90% (HPLC)
同義詞:
pheophorbide a, (3S,4S,21R)-9-Ethenyl-14-ethyl-21-(methoxycarbonyl)-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoic acid, Deacetyl-2-vinylbacteriopheophorbide, Pheophorbide a5
About This Item
推薦產品
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
protect from light
顏色
blue, to dark brown to black
溶解度
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C([C@@H]1C(OC)=O)C(C(N/2)=C1C([C@@H](CCC(O)=O)[C@@H]/3C)=NC3=C/4)=C(C)C2=C\C5=N/C(C(C)=C5CC)=C\C6=C(C=C)C(C)=C4N6
InChI
1S/C35H36N4O5/c1-8-19-15(3)22-12-24-17(5)21(10-11-28(40)41)32(38-24)30-31(35(43)44-7)34(42)29-18(6)25(39-33(29)30)14-27-20(9-2)16(4)23(37-27)13-26(19)36-22/h8,12-14,17,21,31,36,39H,1,9-11H2,2-7H3,(H,40,41)/b22-12-,23-13-,24-12-,25-14-,26-13-,27-14-,32-30-/t17-,21-,31+/m0/s1
InChI 密鑰
NSFSLUUZQIAOOX-QEWKCGBTSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
生化/生理作用
水污染物質分類(WGK)
WGK 3