重要文件
SML1126
Sigma-Aldrich
PDP-EA
≥98% (HPLC)
同義詞:
3-n-Pentadecylphenolethanolamide, N-(2-Hydroxyethyl)-2-(3-pentadecylphenoxy)-acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H43NO3
CAS號碼:
分子量::
405.61
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCNC(COC1=CC(CCCCCCCCCCCCCCC)=CC=C1)=O
InChI
1S/C25H43NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-23-17-15-18-24(21-23)29-22-25(28)26-19-20-27/h15,17-18,21,27H,2-14,16,19-20,22H2,1H3,(H,26,28)
InChI 密鑰
BIOVSNWTCKRADD-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
3-N-Pentadecylphenolethanolamide (PDP-EA) is an activator of fatty acid amide hydrolase (FAAH) from plant and mammalian species. PDP-EA appears to enhance FAAH activity by reduction of negative feedback from free ethanoloamine.
PDP-EA is an activator of fatty acid amide hydrolase (FAAH).
特點和優勢
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience