重要文件
SML0838
Sigma-Aldrich
PACMA 31
≥98% (HPLC)
同義詞:
N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-N-(1-oxo-2-propyn-1-yl)-2-(2-thienyl)glycyl-glycine ethyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H22N2O6S
CAS號碼:
分子量::
430.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to light brown
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
C#CC(N(C(C1=CC=CS1)C(NCC(OCC)=O)=O)C2=CC=C(OC)C=C2OC)=O
InChI
1S/C21H22N2O6S/c1-5-18(24)23(15-10-9-14(27-3)12-16(15)28-4)20(17-8-7-11-30-17)21(26)22-13-19(25)29-6-2/h1,7-12,20H,6,13H2,2-4H3,(H,22,26)
InChI 密鑰
AHOOZADJPNUFOQ-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
体内体外 研究都揭示:PACMA 31 具有抗肿瘤功能,这尤其见于卵巢癌观察结果。[1]
PACMA 31 是是蛋白质二硫键异构酶(PDI)的一种口服生物可利用的选择性抑制剂(IC 50 = 10μM)。
PACMA 31 是蛋白质二硫键异构酶(PDI)的一种口服生物可利用的选择性抑制剂(IC 50 = 10μM),也是一种通过催化二硫键的断裂和重组来调节氧化蛋白折叠的内质网蛋白。PDI 在卵巢癌和其他几种癌症中上调。PACMA 31 剂量依赖性抑制培养物和肿瘤异种移植模型中 OVCAR-8 的增殖。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis and Experimental Validation of New PDI Inhibitors with Antiproliferative Activity
Badolato M, et al.
Journal of Chemistry, 2017, 1-10 (2017)