重要文件
SML0587
Sigma-Aldrich
PF9601N
≥98% (HPLC)
同義詞:
5-(Phenylmethoxy)-N-2-propynyl- 1H-Indole-2-methanamine, FA-73, N-(2-Propynyl)-2-(5-benzyloxy-indolyl) methylamine, PF 9601N
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H18N2O
CAS號碼:
分子量::
290.36
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
PF9601N is a selective and potent monoamine oxidase B inhibitor that exhibit anti-Parkinsonian effects in several models of PD.
PF9601N is a selective and potent monoamine oxidase B inhibitor.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
我们公司可提供多种组胺合成和代谢相关的产品,满足您的各类研究需求。
Our company offers many products related to histamine synthesis and metabolism for your research needs.