重要文件
SML0378
Sigma-Aldrich
Ralfinamide 甲磺酸酯
≥98% (HPLC)
同義詞:
(2S)-2-[[[4-[(2-Fluorophenyl)methoxy]phenyl]methyl]amino]-propanamide methanesulfonate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H19FN2O2 · CH3SO3H
CAS號碼:
分子量::
398.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D 10 to 15° (c=1 HOAc)
顏色
white to beige
溶解度
H2O: >15 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CS(O)(=O)=O.C[C@H](NCc1ccc(OCc2ccccc2F)cc1)C(N)=O
InChI
1S/C17H19FN2O2.CH4O3S/c1-12(17(19)21)20-10-13-6-8-15(9-7-13)22-11-14-4-2-3-5-16(14)18;1-5(2,3)4/h2-9,12,20H,10-11H2,1H3,(H2,19,21);1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m0./s1
InChI 密鑰
CHQVNINIGBRKGZ-YDALLXLXSA-N
生化/生理作用
Ralfinamide is a mixed sodium and N-type calcium channel blocker.
Ralfinamide is a mixed sodium and N-type calcium channel blocker. Inhibiton is voltage-dependent, with higher potency against inactivated channels. Ralfinamide is two fold selective for tetrodotoxin (TTX)-resistant sodium channels compared with TTX-sensitive currents.
特點和優勢
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
电压门控钠通道存在于大多数可兴奋细胞膜中,在产生动作电位方面起着重要作用。
我們提供許多與鈣通道相關的產品,以滿足您的研究需求。
We offers many products related to calcium channels for your research needs.