文件
SML0038
Sigma-Aldrich
Fluvastatin 钠 水合物
≥98% (HPLC)
同義詞:
(±)-(3R*,5S*,6E)-7-[3-(4-氟苯基)-1-(1-甲基乙基)-1H-吲哚-2-基]-3,5-二羟基-6-辛酸钠盐水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H25FNO4 · Na · xH2O
CAS號碼:
分子量::
433.45 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to tan
溶解度
H2O: ≥9 mg/mL
起源
Novartis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.[Na+].CC(C)n1c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)c(-c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C24H26FNO4.Na.H2O/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);;1H2/q;+1;/p-1/b12-11+;;/t18-,19-;;/m1../s1
InChI 密鑰
KKEMYLLTGGQWCE-PMRANXHDSA-M
應用
氟伐地汀钠水合物已被用于:
  • 测试其抗丙肝病毒 (HCV) 活性
  • 作为胆固醇抑制剂
  • 研究其对β-葡聚糖诱导的单核细胞免疫驯化的作用
氟伐地汀钠水合物已被用于:
  • 考察其对β -葡聚糖诱导的免疫驯化的作用
  • 研究斯达汀对解偶联蛋白 (UCP1)+细胞数目的影响
  • 确定其对星形胶质细胞胰岛素降解酶 (IDE) 分泌的影响
  • 治疗并研究其对脐静脉内皮细胞 (HUVEC) 的体外作用
生化/生理作用
氟伐他汀是羟甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶的一种竞争性抑制剂,该酶可催化HMG-CoA转化为甲羟戊酸,而这是胆固醇生物合成中的限速步骤。氟伐他汀可抗血脂,能用于降低血浆胆固醇的水平并预防心血管疾病。
氟伐地汀具有抗真菌活性。
特點和優勢
该化合物由 Novartis 开发。想要浏览其他由制药公司开发的化合物以及已批准药物/候选药物清单,请单击此处
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Avasimibe: a novel hepatitis C virus inhibitor that targets the assembly of infectious viral particles
Hu L, et al.
Antiviral Research, 148, 5-14 (2017)
Kazuho Sakamoto et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 338(1), 62-69 (2011-04-07)
HMG-CoA reductase inhibitor statins are used for the treatment of hypercholesterolemia. However, statins have adverse effects on skeletal muscles with unknown mechanism. We have reported previously that fluvastatin induced vacuolation and cell death in rat skeletal myofibers by depleting geranylgeranylpyrophosphate
Metabolic induction of trained immunity through the mevalonate pathway
Bekkering S, et al.
Cell, 172(1-2), 135-146 (2018)
Mojca Lunder et al.
Atherosclerosis, 215(2), 446-451 (2011-02-09)
Early arterial wall changes are already present in the apparently healthy, middle-aged population and continuously progress with age. The aim of our study was to investigate whether 30 days low-dose fluvastatin treatment could improve and reverse these arterial changes that
Current Cardiovascular Drugs (2005)
文章
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research