重要文件
SMB00544
Sigma-Aldrich
8H-1,3-Dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-one, 7,9-dimethoxy-6-(4-methoxyphenyl)- (9CI, ACI)
≥95% (LC/MS-UV)
同義詞:
7,9-Dimethoxy-6-(4-methoxyphenyl)-8H-1,3-dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-one (ACI), 8H-1,3-Dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-one, 7,9-dimethoxy-6-(p-methoxyphenyl)- (7CI)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H16O7
CAS號碼:
分子量::
356.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95% (LC/MS-UV)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1C2=C(C=C(OCO3)C3=C2OC)OC(C4=CC=C(OC)C=C4)=C1OC
InChI
1S/C19H16O7/c1-21-11-6-4-10(5-7-11)16-19(23-3)15(20)14-12(26-16)8-13-17(18(14)22-2)25-9-24-13/h4-8H,9H2,1-3H3
InChI 密鑰
LWUQVHKGVXRUPD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)