重要文件
SMB00234
Sigma-Aldrich
对香豆醇4-O-葡萄糖苷
≥95% (LC/MS-ELSD)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H20O7
CAS號碼:
分子量::
312.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC\C=C\c1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
InChI
1S/C15H20O7/c16-7-1-2-9-3-5-10(6-4-9)21-15-14(20)13(19)12(18)11(8-17)22-15/h1-6,11-20H,7-8H2/b2-1+/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI 密鑰
CRVXJSNSTGEXDX-HHMSBIESSA-N
一般說明
来源于植物的天然产物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2
Enni Väisänen et al.
Journal of experimental botany, 71(20), 6379-6395 (2020-08-11)
Both the mechanisms of monolignol transport and the transported form of monolignols in developing xylem of trees are unknown. We tested the hypothesis of an active, plasma membrane-localized transport of monolignol monomers, dimers, and/or glucosidic forms with membrane vesicles prepared