重要文件
SMB00189
Sigma-Aldrich
Agnuside
≥95% (LC/MS-ELSD)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H26O11
CAS號碼:
分子量::
466.44
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](OC2OC=C[C@H]3[C@H](O)C=C(COC(=O)c4ccc(O)cc4)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O11/c23-8-15-17(26)18(27)19(28)22(32-15)33-21-16-11(7-14(25)13(16)5-6-30-21)9-31-20(29)10-1-3-12(24)4-2-10/h1-7,13-19,21-28H,8-9H2/t13-,14+,15+,16+,17+,18-,19+,21?,22-/m0/s1
InChI 密鑰
GLACGTLACKLUJX-WMGXWGHESA-N
一般說明
Agnuside is an iridoid glycoside found in Vitex agnus-castus, a plant native to the Mediterranean region.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)