重要文件
SMB00055
Sigma-Aldrich
苯佐莫文
≥95% (LC/MS-ELSD)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H17N3O3
CAS號碼:
分子量::
395.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CN1C(=O)c2ccccc2N3C(=O)c4ccccc4N=C3[C@]15O[C@H]5c6ccccc6
InChI
1S/C24H17N3O3/c1-26-21(28)17-12-6-8-14-19(17)27-22(29)16-11-5-7-13-18(16)25-23(27)24(26)20(30-24)15-9-3-2-4-10-15/h2-14,20H,1H3/t20-,24-/m0/s1
InChI 密鑰
TWDKBDSVUUKABK-RDPSFJRHSA-N
一般說明
Natural product derived from fungal source.
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
H H Sun et al.
The Journal of antibiotics, 47(5), 515-522 (1994-05-01)
In the course of screening microbial broths for neurokinin receptor antagonists, a series of new benzodiazepines, benzomalvins A (1), B (2) and C (3), has been isolated from the culture broth of a fungus identified as a Penicillium sp. Benzomalvin