重要文件
PHL89317
厚朴酚
phyproof® Reference Substance
同義詞:
2,2′-双香豆素, 5,5′-Diallyl-2,2′-biphenyldiol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H18O2
CAS號碼:
分子量::
266.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
Oc1ccc(CC=C)cc1-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-17(19)15(11-13)16-12-14(6-4-2)8-10-18(16)20/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
InChI 密鑰
VVOAZFWZEDHOOU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
生化/生理作用
厚朴酚是从木兰科植物 厚朴的根和茎皮中分离得到的一种具有生物活性的植物成分 ,具有抗真菌、 抗菌 和抗氧化作用。厚朴酚还通过干扰 NF-κ 而显示抗炎活性 B 信号传导。由于其能够抑制 IL-6 诱导的 STAT3 活化,因此其似乎也具有与血管疾病(如动脉粥样硬化)相关的抗炎属性。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)