重要文件
SDS7
Supelco
Molecular Weight Marker (M.W. 14,000-66,000)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
適合性
suitable for SDS-PAGE
儲存溫度
2-8°C
其他說明
Contains a lyophilized mixture of the seven proteins with MW from 14-66 kDa.
重構
The marker mixture must be reconstituted with 1.5 mL of sample buffer (S 3401).
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)