重要文件
SCP0210
Sigma-Aldrich
Pheromonotropin Pseudalatia
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C101H155N25O30
分子量::
2199.46
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
成份
Peptide Content, ≥65%
儲存條件
protect from light
儲存溫度
−20°C
Amino Acid Sequence
Lys-Leu-Ser-Tyr-Asp-Asp-Lys-Val-Phe-Glu-Asn-Val-Glu-Phe-Thr-Pro-Arg-Leu-NH2
應用
Pheromonotropin Pseudalatia is a pheromonotropic neuropeptide structurally related to leucopyrokinin from the armyworm larvae. Pheromonotropins are use to study the pheromone systems of insects.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)