重要文件
SCM123
Sigma-Aldrich
ChondroMAX分化培养基
同義詞:
MSC软骨细胞培养基, 软骨形成培养基, 软骨细胞分化培养基
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.75
暫時無法取得訂價和供貨情況
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
间充质干细胞(MSC)是一种成体干细胞,具有多向分化性,可产生各种间充质表型,例如成骨细胞(骨)、脂肪细胞(脂肪)和软骨细胞(软骨)。关节透明软骨再生能力差。从长远来看,其功能的丧失往往伴随着痛苦和衰弱。因此,人们尝试研究软骨形成或使用MSC干细胞替代受损的软骨组织。
ChondroMAX分化培养基是一种现成可用的无异种间充质干细胞软骨形成分化培养基。经阿利新蓝染色分析,与其他软骨形成分化培养基相比,在MSC颗粒分化3周后,ChrondroMAX产生细胞中的硫酸盐蛋白聚糖水平升高。ChondroMAX是研究软骨细胞分化、软骨形成和创面愈合的绝佳工具。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
來自骨髓、脂肪和臍帶的高特性人類間充質幹細胞系,以及無血清的間充質幹細胞擴展和分化培養基。
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
條款
關於間充質的資訊,特別是間充質幹細胞原液。間充質幹細胞 (MSC) 分離、擴大和分化的分步細胞培養方案。
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
Questions
  1. Hello Will this need to be incubated in a 5% CO2? What if kept in a atmospheric CO2 level? Will we need to add aby buffering agents to maintain good PH level? Any recommendations?
    1 answer
    1. This material should be incubated in 5% CO2. Loosen the cap of the tube to allow gas exchange and incubate upright at 37 °C and 5% CO2. You will not need to add any buffering agents to this product. Please view the following link for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/stem-cell-culture/mesenchymal-stem-cell-culture-protocols