文件
TMS-010
Sigma-Aldrich
阿尔新蓝染色液
同義詞:
Alcian blue 8G, Alcian blue PAS stain, Alcian blue stain
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.75
技術
cell based assay: suitable
cell culture | stem cell: suitable
cell differentiation: suitable
品質等級
一般說明
阿尔辛蓝是一类多价碱性染料,其中阿尔辛蓝8G在历史上一直是最常见和最可靠的成员。它用于染色酸性多糖,例如软骨和其他身体结构中的糖胺聚糖,某些类型的粘多糖,细胞的唾液酸化糖萼等。阿尔辛蓝通常用于从人和啮齿动物间充质干细胞的分化培养物中鉴定软骨细胞。
應用
研究子类别
骨生物学
关节炎
研究类别
干细胞研究
品質
溶液为蓝色,无颗粒存在。溶液适用于终点细胞培养试验。
外觀
产品以1%w/v阿尔新蓝乙酸溶液表示。
产品以pH 2.5的1%w/v阿尔新蓝乙酸溶液表示。
儲存和穩定性
自收货之日起,在室温下最多保存4个月。如果阿尔新蓝溶液形成沉淀,请通过0.22或0.45微米的过滤器除去颗粒。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup
閃點(°C)
39 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
新型无血清、无异种人间充质干细胞(MSC)骨细胞分化培养基的开发。
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
條款
Osteogenesis, adipogenesis and chondrogenesis differentiation protocols and media for human mesenchymal stem cell culture. Explore over 350 PromoCell products on our company website.
用於人類間充質幹細胞培養的成骨、成脂和軟骨分化協議和培養基。在公司網站探索超過 350 種 PromoCell 產品。
關於間充質的資訊,特別是間充質幹細胞原液。間充質幹細胞 (MSC) 分離、擴大和分化的分步細胞培養方案。
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.