重要文件
SAB5702362
Sigma-Aldrich
Anti-GLUT3/SLC2A3 Antibody, clone 6T3F2, Rabbit Monoclonal
同義詞:
GLUT3
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
材料
colorless
無性繁殖
6T3F2, monoclonal
形狀
liquid
分子量
48-60 kDa
物種活性
human, rat, rat
濃度
0.25mg/mL
技術
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
顏色
colorless
同型
IgG
免疫原序列
MGTQKVTPALIFAITVATIGSFQFGYNTGVINAPEKIIKEFINKTLTDKGNAPPSEVLLTSLWSLSVAIFSVGGMIGSFSVGLFVNRFGRRNSMLIVNLL
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SLC2A3(6515)
一般說明
Facilitative glucose transporter that can also mediate the uptake of various other monosaccharides across the cell membrane. Mediates the uptake of glucose, 2-deoxyglucose, galactose, mannose, xylose and fucose, and probably also dehydroascorbate. Does not mediate fructose transport.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GLUT3/SLC2A3 (P11169).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
應用
WB, IP
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)