重要文件
SAB5702276
Sigma-Aldrich
Anti-FITC/5-FAM/6-FAM Antibody, clone 6V10D5, Rabbit Monoclonal
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
材料
colorless
無性繁殖
6V10D5, monoclonal
形狀
liquid
濃度
1.00 mg/mL
顏色
colorless
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
免疫原
FITC
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
應用
ELISA, WB
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)