無性繁殖
UPC-10, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
技術
flow cytometry: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。它是一种糖蛋白。IgG是一种主要的免疫球蛋白。小鼠具有五种类型的免疫球蛋白 - IgM,IgG,IgA,IgD和IgE。小鼠IgG进一步分为五类 - IgG1、IgG2a、IgG2b和IgG3。
同种型对照是与在应用中所使用的一抗具有相同同种型的非反应性免疫球蛋白。建议将具有相同同种型和浓度的非反应性免疫球蛋白纳入作为在流式细胞术或其他免疫检测中所使用的每种单克隆抗体试剂的阴性对照。
特異性
当在流式细胞术中进行评估时,该产品不会对人外周血淋巴细胞(PBL)进行染色。将抗小鼠IgG(全分子)、货号F2883的F(ab')2片段FITC以及1mg产物一同与人PBL进行孵育,并通过流式细胞术进行评估。
應用
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。它主要用于帮助免疫防御。IgG有助于调理素作用、补体结合和抗体依赖型细胞介导的细胞毒性作用。IgG2a 具有亲细胞特性,IgG2a分子能够激活补体系统。
外觀
溶于0.01M磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4,含有1%牛血清白蛋白以及15 mM叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
客戶也查看了
Correlative microscopy of lamellar hole-associated epiretinal proliferation
Compera D, et al.
Journal of Ophthalmology, 2015, 1829-1837 (2015)
Denise Vogt et al.
Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie, 256(9), 1589-1597 (2018-06-23)
To investigate integrity and characteristics of human premacular membranes (PMM) with and without standard tissue culturing using mechanical traction. Premacular membranes were harvested from 32 eyes of 32 patients with idiopathic macular pucker during standard vitrectomy. By flat-mount preparation with
Cellular stress induced alterations in microRNA let-7a and let-7b expression are dependent on p53
Saleh AD, et al.
Testing, 6(10), e24429-e24429 (2011)
Activation of the p53 pathway induces alpha-smooth muscle actin expression in both myeloid leukemic cells and normal macrophages
Secchiero P, et al.
Journal of Cellular Physiology, 227(5), 1829-1837 (2012)
Chantal Beekman et al.
PloS one, 9(9), e107494-e107494 (2014-09-23)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is characterized by the absence or reduced levels of dystrophin expression on the inner surface of the sarcolemmal membrane of muscle fibers. Clinical development of therapeutic approaches aiming to increase dystrophin levels requires sensitive and reproducible