Merck
全部照片(4)
重要文件
SAB5701968
Sigma-Aldrich
Anti-KIFC1 Antibody, clone 10M10J4, Rabbit Monoclonal
同義詞:
HSET, KNSL2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
材料
colorless
無性繁殖
10M10J4, monoclonal
形狀
liquid
分子量
74 kDa
物種活性
mouse, mouse, mouse
濃度
0.60 mg/mL
技術
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
顏色
colorless
同型
IgG
免疫原序列
MDPQRSPLLEVKGNIELKRPLIKAPSQLPLSGSRLKRRPDQMEDGLEPEKKRTRGLGATTKITTSHPRVPSLTTVPQTQGQTTAQKVSKKTGPRCSTAIA
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... KIFC1(3833)
一般說明
Minus end-directed microtubule-dependent motor required for bipolar spindle formation. May contribute to movement of early endocytic vesicles (By similarity. Regulates cilium formation and structure (By similarity.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human KIFC1 (Q9BW19).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
應用
WB, IHC, IF/ICC
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)