Merck
全部照片(7)
文件
SAB4504445
Sigma-Aldrich
抗-磷酸化-IkappaB-α(pSer32/36) 兔抗
affinity isolated antibody
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 35 kDa
物種活性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer32/pSer36)
基因資訊
human ... NFKBIA(4792)
相關類別
免疫原
针对Ser32/Ser36磷酸化位点周围人IkappaB-alpha 衍生的合成肽产生抗血清。
免疫原范围: 15-64
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲液(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Luping Zhang et al.
Pharmaceutical biology, 59(1), 303-310 (2021-03-16)
Physcion (Phy) exerts several pharmacological effects including anti-inflammatory, antioxidant, and antitumor properties. This study investigates the cytotoxicity and its underlying mechanisms of Phy on breast cancer. Human breast cancer cell MCF-7 was treated with 5-400 µM Phy for 24 h, MCF-7-xenografted BALB/c
Xiaocheng Li et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 30(1), 106-106 (2024-07-23)
Investigating immune cell infiltration in the brain post-ischemia-reperfusion (I/R) injury is crucial for understanding and managing the resultant inflammatory responses. This study aims to unravel the role of the RPS27A-mediated PSMD12/NF-κB axis in controlling immune cell infiltration in the context