重要文件
SAB4500823
Sigma-Aldrich
抗-PAR1(裂解-Ser42),N-端 兔抗
affinity isolated antibody
同義詞:
CXCR-7, CXCR7, G蛋白偶联受体159, G蛋白偶联受体RDC1, 趋化因子孤儿受体1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 46 kDa
物種活性
human
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
proteolytically cleaved (Ser42)
基因資訊
human ... F2R(2149)
一般說明
抗-PAR1(裂解-Ser42)抗体可检测内源水平的活化PAR1(裂解-Ser42)蛋白片段。
蛋白酶活化受体-1(PAR1),也称为凝血因子II凝血酶受体(F2R),由定位于人染色体5q13.3的基因编码。编码的蛋白是细胞表面七跨膜G蛋白偶联受体。
免疫原
该抗血清是针对衍生自人PAR1的合成肽而生成的。
免疫原范围: 23-72
應用
兔抗PAR1(裂解-Ser42)N末端抗体可用于蛋白质印迹分析。
生化/生理作用
蛋白酶激活受体1(PAR1)促进血管生成并影响肿瘤生长和疾病进展的过程。此外,它在炎症和血栓形成中也起着至关重要的作用。该基因的突变与肾细胞癌转移风险增加和预后较差有关。已经在各种类型的癌症中观察到该基因的表达升高,例如卵巢癌,乳腺癌,肺癌,前列腺癌和黑色素瘤。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲液(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Role of a functional polymorphism in the F2R gene promoter in sarcoidosis.
Plate M, et al.
Respirology, 20(8), 1285-1287 (2015)
A novel protease-activated receptor-1 interactor, Bicaudal D1, regulates G protein signaling and internalization.
Swift S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(15), 11402-11410 (2010)
Potential importance of protease activated receptor (PAR)-1 expression in the tumor stroma of non-small-cell lung cancer.
Lin C, et al.
BMC Cancer, 17(1), 113-113 (2017)
Barry S Shea et al.
JCI insight, 2(9) (2017-05-05)
Fibrotic lung disease, most notably idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), is thought to result from aberrant wound-healing responses to repetitive lung injury. Increased vascular permeability is a cardinal response to tissue injury, but whether it is mechanistically linked to lung fibrosis
Uncoupling of the profibrotic and hemostatic effects of thrombin in lung fibrosis.
Shea B S, et al.
JCI insight, 2(9) (2017)