重要文件
SAB3700766
Sigma-Aldrich
抗- 猴IgG(γ-链特异性)-过氧化物酶 山羊抗
affinity isolated antibody, lyophilized powder
同義詞:
HRP
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
goat
品質等級
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
lyophilized powder
物種活性
monkey
技術
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
免疫球蛋白G(IgG)在血清中表达,是免疫球蛋白家族的一部分。IgG的单体150kDa结构构成两条相同的重链和两条相同的轻链,分子量分别为50kDa和25kDa。该抗体的一级结构还包含连接两条重链、连接重链和轻链,并位于链内的二硫键。IgG 可进一步分为四种亚型,即IgG1、IgG2、IgG3 和 IgG4,而这四种亚型所含的不同重链分别称为 γ1、 γ2、 γ3 和 γ4。母体IgG是唯一能通过胎盘转运至胎儿的抗体。它对婴儿进行被动免疫。
特異性
本产品采用单特异性抗血清,通过免疫亲和色谱法制备,使用猴IgG偶联琼脂糖珠,然后进行固相吸附,以去除任何不希望的反应。通过免疫电泳分析,产生了针对抗过氧化物酶、抗山羊血清、猴IgG和猴血清的单一沉淀弧。未观察到针对猴IgA或猴IgM的反应。
免疫原
猴IgGγ重链
物理性質
抗体类型:IgG
外觀
在0.02 M磷酸钾、0.15 M氯化钠(pH 7.2)和10 mg/mL牛血清白蛋白(BSA)中提供-无免疫球蛋白和蛋白酶
重構
用1.0 mL去离子水(或等效物)复溶。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Stéphanie Reynard et al.
Nature microbiology, 8(1), 64-76 (2023-01-06)
Pathogenic New World arenaviruses (NWAs) cause haemorrhagic fevers and can have high mortality rates, as shown in outbreaks in South America. Neutralizing antibodies (Abs) are critical for protection from NWAs. Having shown that the MOPEVAC vaccine, based on a hyperattenuated
Blocking NS3-NS4B interaction inhibits dengue virus in non-human primates.
Goethals, et al.
Nature, 615, 678-686 (2023)
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus.
Simister NE and Story CM
Journal of Reproductive Immunology, 37(1), 1-23 (1997)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96(1), 1-26 (2007)