重要文件
SAB1407987
Sigma-Aldrich
Anti-DCAKD antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
同義詞:
FLJ22955
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~26.5 kDa
物種活性
human
技術
western blot: 1 μg/mL
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... DCAKD(79877)
相關類別
免疫原
DCAKD (NP_079095.2, 1 a.a. ~ 231 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFLVGLTGGIASGKSSVIQVFQQLGCAVIDVDVMARHVVQPGYPAHRRIVEVFGTEVLLENGDINRKVLGDLIFNQPDRRQLLIAITHPEIRKEMMKETFKYFLRGYRYVILDIPLLFETKKLLKYMKHTVVVYCDRDTQLARLMRRNSLNRKDAEARINAQLPLTDKARMARHVLDNSGEWSVTKRQVILLHTELERSLEYLPLRFGVLTGLAAIASLLYLLTHYLLPYA
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)